A702000
DMT-rA(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamaño de poro
1000 Å
capacidad
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?