Saltar al contenido
T401000
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dT-CPG
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)