A6220
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-7-amido-4-methylcoumarin
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Ac-IEPD-AMC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO/DMF: 1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H41N5O11/c1-5-16(2)28(33-18(4)38)31(46)35-21(10-11-25(39)40)32(47)37-12-6-7-23(37)30(45)36-22(15-26(41)42)29(44)34-19-8-9-20-17(3)13-27(43)48-24(20)14-19/h8-9,13-14,16,21-23,28H,5-7,10-12,15H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,44)(H,35,46)(H,36,45)(H,39,40)(H,41,42)/t16-,21-,22-,23-,28-/m0/s1
Clave InChI
XDMHHBKPMUGLEA-MNTOYCOOSA-N
Información sobre el gen
human ... CARD8(22900) , CASP8(841) , CASP8AP2(9994) , CFLAR(8837) , GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279) , GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370) , CFLAR(12633) , GZMB(14939) , RGD1561819(502004) , RGD1562700(502007)
Amino Acid Sequence
Sustratos
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)