Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
liquid
mol wt
Mw 285.30 g/mol
concentration
1 mg/mL in 5 mM HCl
fluorescence
λex 336 nm; λem 424 nm (in 0.1 M citrate pH 5.2)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?