Saltar al contenido
A4660
6-Thioguanine
Hybri-Max, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinónimos:
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N5S
Número CAS:
Peso molecular:
167.19
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-827-2
Beilstein/REAXYS Number:
157765
MDL number:
Assay:
~98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Storage temp.:
room temp
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
~98%
form
lyophilized powder
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Used in hybridoma formation applications as a selection agent.
Biochem/physiol Actions
Ribosylated and phosphorylated by the same pathway as natural purine bases; as the nucleotide, inhibits a variety of cellular processes involved in nucleic acid synthesis. Has a long history as an effective treatment of leukemia.
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 ml medium. Final working concentration: 30 μM 2-amino-6-mercaptopurine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Thioguanine
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)