About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution (green)
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 L 20x (921P-09)
pkg of 200 mL 20x (921P-06)
pkg of 50 mL 20x (921P-04)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Declere may be used whenever immunohistochemistry staining is performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Using this product encourages standardization of the pretreatment procedure, thereby producing more consistent, more reliable results.
Forma física
Solution containing pretreatment reagents
Otras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Información legal
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)