Merck
83979
Rubidium chloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
RbCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
RbCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.92
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-240-9
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
715 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤100 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤20 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤5000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidium chloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)