Saltar al contenido
83697
Rhodamine 6G
suitable for fluorescence, BioReagent
Sinónimos:
Basic Red 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C28H31N2O3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
479.01
EC Number:
213-584-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3900071
Colour Index Number:
45160
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Rhodamine 6G has been used as a leukocyte marker to study the interaction between leukocytes and the vascular endothelium. It has also been used to label platelets.
Biochem/physiol Actions
Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in P-glycoprotein (Pgp) efflux assays. It has been used to characterize kinetics of multidrug resistance protein 1 (MRP1)-mediated efflux.
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Analysis Note
λmax. ∼530 nm, E(1%/1cm) ∼2000-2300 (96% Ethanol)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)