Merck
InicioProductosClínica y diagnósticoDiagnóstico tisularColorantes secos y tinciones certificadas
Colorantes secos y tinciones certificadas
Para los análisis microscópicos en hematología, citología, histología y bacteriología suelen utilizarse colorantes secos destinados a preparar disoluciones de tinción. Las tinciones y los colorantes más constantes y fiables utilizados en tinción celular y tisular para investigación y tinción clínica deben producirse bajo un estricto control de GMP y estar certificados además por los organismos de control de calidad.  
Ofrecemos una amplia gama de tinciones y colorantes para diagnóstico celular y tisular que se prueban de forma independiente en función de los criterios de rendimiento biológico y médico, y están certificados por la Biological Stain Commission (BSC) y por la CE para DVI. La BSC garantiza la calidad de los colorantes mediante pruebas independientes de acuerdo con criterios químicos y de rendimiento adecuadamente rigurosos.
Respaldamos nuestros productos de diagnóstico tisular con un sólido soporte técnico basado en años de experiencia y en histopatólogos internos. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Colorantes Certistain®
Nuestros colorantes Certistain® cumplen estrictos requisitos de calidad de tinción fiable, contenido de colorante constantemente elevado, estabilidad entre lotes y parámetros químicos y físicos normalizados. Cada lote de materia prima se analiza químicamente de acuerdo con especificaciones estrictas y su rendimiento funcional se evalúa en sus respectivas aplicaciones. Esto garantiza un contenido de colorante y una calidad de la tinción elevados. Además, todos los colorantes Certistain® son productos para DIV que cumplen la normativa de la CE y que se han desarrollado de acuerdo con los criterios de la Biological Stain Commission (EE.UU.).
Tinciones HARLECO®
Desde 1919, las tinciones y colorantes de la marca HARLECO® han dado un contraste, color y transparencia extraordinarios a sus muestras. Las disoluciones de tinción HARLECO® abarcan no sólo las formulaciones clásicas, sino también muchas modificaciones nuevas y mejoradas, desarrolladas a lo largo de nuestros años de experiencia. Con una amplia línea de productos podemos satisfacer los requisitos de su laboratorio para el trabajo habitual y muchas de sus aplicaciones especiales, como las tinciones diagnósticas para citología, hematología, microbiología e histopatología. Además de las disoluciones de tinción, ofrecemos líneas completas de productos para preparación de muestras, amortiguadores y algunas de las nuevas fórmulas para manipulación de la muestra y fijadores más seguros.
Teñidor automático Midas® III-Plus
El teñidor automático Midas® III-Plus está diseñado para funcionar con las tinciones HARLECO® y es lo suficientemente flexible como para adaptarse a sus protocolos de tinción actuales. Está diseñado para realizar tinción hematológica y bacteriológica sin esfuerzo. Dado que la unidad es totalmente programable, puede replicar sus técnicas de tinción existentes para garantizar resultados uniformes en los frotis de sangre periférica y de médula ósea, así como para los frotis bacteriológicos. El sistema utiliza la técnica de tinción con portaobjetos de inmersión que garantiza una tinción uniforme para cada muestra y reduce el consumo de tinción hasta en un 50 %. Estos reactivos de tinciones se convertirá en la nueva piedra angular de su laboratorio.
Sus principales características son:
  • Pequeño tamaño y bajo mantenimiento
  • Hasta 30 portaobjetos o cubreobjetos teñidos uniformemente en cuestión de minutos
  • Rendimiento medio, tinción de hasta 1 000 portaobjetos al día
  • Autocomprobación electrónica al inicio
  • Marcadores versátiles con 9 programas definidos por el usuario, cada uno de los cuales contiene hasta 29 pasos de procesamiento posibles
  • Ideal para tinción de Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim, Hemacolor® y Leishman de frotis sanguíneos y de médula ósea
  • Facilidad de uso para aplicaciones de tinción de Gram, Kinyoun y AFB
Sistema de tinción manual de portaobjetos
Los procedimientos de tinción manual pueden realizarse con mayor comodidad utilizando la gradilla de tinción manual Harleco® para histología, citología y hematología. No más frascos de Coplin desordenados que limpiar. La gradilla tiene 10 posiciones de tinción con recipientes de eliminación y tapas para proteger las tinciones y las disoluciones cuando no se utilizan. Cambiar a otros procedimientos de tinción nunca ha sido ni más fácil ni más rápido. La gradilla se asienta sobre una bandeja antigoteo resistente a los disolventes para mantener las sucias tinciones fuera de las encimeras. Cada gradilla de tinción manual viene con un soporte para portaobjetos capaz de contener hasta 30 portaobjetos.