Merck
59321C
Disolución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Sinónimos:
DPBS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Application
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used to resuspend phosphatidic acid (PA) or phosphoserine (PS). It has also been used for cell loading with Ca2+ indicator fura-2 AM.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)