Merck
51912
Sigma-Aldrich
Lewis-X trisaccharide 3′-sulfate sodium salt
≥95% (TLC)
Sinónimos:
Lex-sulfate sodium salt, SO3(O→3)-β-Gal-(1→4)(α-Fuc-[1→3])-GlcNAc, Sulfo-Lewis-X trisaccharide sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C20H34NO18SNa
Número de CAS:
Peso molecular:
631.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO18S.Na/c1-5-10(25)12(27)13(28)19(34-5)38-16-9(21-6(2)24)18(30)35-8(4-23)15(16)37-20-14(29)17(39-40(31,32)33)11(26)7(3-22)36-20;/h5,7-20,22-23,25-30H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,17-,18?,19-,20-;/m0./s1
Clave InChI
QQNNDBNDALKSBB-LOBKVNCFSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)