Merck
51471C
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium
liquid
Sinónimos:
IMDM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, with 4.0 mM L-glutamine, with 25 mM HEPES
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
components
phenol red: 15.93 mg/L
NaHCO3: 3024 mg/L
L-glutamine: 582 mg/L
HEPES: 5958 mg/L
sodium pyruvate: 110 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium (IMDM) is a modification of the Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DME) and contains additional amino acids, vitamins, selenium, sodium pyruvate, HEPES buffer, and potassium nitrate. This medium supports the growth of murine B lymphocytes, T lymphocytes, hemopoietic tissue from bone marrow, B cells stimulated with lipopolysaccharide, and other hybrid cells.
Application
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium has been used for the differentiation of pluripotent stem cells (PSCs).
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)