Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
availability
not available in Japan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Legal Information
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® EBx PRO-II Serum-Free Media
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?