Merck
137257
SAFC
MES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico sodium salt, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12NNaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Beilstein:
3765682
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin and microbial, tested
pH
5.5-6.7
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
6.1
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
MES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.MES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations both upstream and downstream and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins and blood components.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)