112003
Hippuric acid
98%
Sinónimos:
N-Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hippuric acid, 98%
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
187-191 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Akr1b1(24192)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?