00297
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥95.0% (TLC)
Formulario
powder
impurezas
≤10% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
Clave InChI
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?