Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11O4P · xNH3
Peso molecular:
166.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥93.0% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H11O4P.H3N/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H2,6,7,8);1H3
InChI key
FLEGYDAACQHRAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma, gamma-dimethylallyl phosphate may be useful in studies of the archaeal isopentenyl phosphate kinases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?