71380
Cloruro de sodio
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
Quality Level
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
Other Notes
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?