S1679
Cloruro de sodio
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
presión de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Ensayo
99.0-100.5%
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
pérdida
≤0.5% loss on drying
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Na and K Intake from Lunches Served in a Japanese Company Cafeteria and the Estimated Improvement in the Dietary Na/K Ratio Using Low-Na/K Seasonings and Dairy to Prevent Hypertension.: This study investigates sodium and potassium intake from company cafeteria meals and explores the effectiveness of low-sodium and potassium-rich seasonings in improving dietary balance to reduce hypertension risk (Okuda et al., 2024).
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)