Merck
650552
Sigma-Aldrich
Hexano
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
product name
Hexano, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
grade
HPLC Plus
for residue analysis
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95%
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
evapn. residue
<0.0001%
halogenated residue
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
application(s)
food and beverages
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
El hexano (n-hexano) es un alcano que puede obtenerse del petróleo por destilación. También puede producirse mediante electrolización de la disolución de butirato de potasio. Es un disolvente orgánico ampliamente utilizado para la disolución y el aislamiento de las grasas y los aceites. Se han estudiado sus propiedades termodinámicas y su cinética de descomposición térmica a lo largo de un intervalo de temperaturas. Se ha comunicado un estudio sobre la isomerización y aromatización catalizadas por platino con zeolitas del n-hexano. Se ha estudiado su eliminación de las corrientes de aire contaminadas por hexano utilizando un reactor biológico de fase de vapor (VPBR) inmovilizado con la cepa Aspergillus niger que degrada el hexano. El metabolismo del n-hexano produce 2,5-hexanediona (2,5-HD), la cual, según parece, induce neurotoxicidad.
Application
Adecuado para HPCL, espectrofotometría, análisis medioambientales
El hexano puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Preparación de cadenas de copolímero de injerto de poli-(dimetilsiloxano)-g-poli(metilmetacrilato).
  • Caracterización mediante GC/MS de aceites esenciales aislados de varios orígenes.
  • Como disolvente para la preparación de muestras y patrones durante los estudios cromatográficos.
  • Para extraer gosipol libre y total en combinación con la acetona de las escamas de semillas de algodón.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Covalent binding of a neurotoxic n-hexane metabolite: conversion of primary amines to substituted pyrrole adducts by 2,5-hexanedione.
A P DeCaprio et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(3), 440-450 (1982-09-30)
Cottonseed extraction with mixtures of acetone and hexane.
Kuk MS, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 82(8), 609-612 (2005)
Reforming of hexane with Pt/zeolite catalysts.
Dai LX, et al.
Catalysis Letters, 45(1-2), 107-112 (1997)
Thermodynamic properties of n-hexane.
Grigoryev BA, et al.
International Journal of Thermophysics, 9(3), 439-452 (1988)
The thermal decomposition of n-hexane.
Ebert KH, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 15(5), 475-502 (1983)
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.