Merck
270504
Sigma-Aldrich
Hexano
≥95%, suitable for UV/Vis spectroscopy and HPLC, suitable for EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
product name
Hexano, suitable for HPLC, ≥95%
agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Quality Level
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95%
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
<0.02% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
69 °C
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
application(s)
food and beverages
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Desarrollo y validación de un método QuEChERS mejorado para la extracción de compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC) de suelos complejos: en este estudio se presenta un nuevo método QuEChERS en el que se utiliza hexano para la extracción eficiente de SVOC de matrices complejas de suelos, demostrando mejoras significativas en las tasas de recuperación y en la precisión (Lou et al., 2023, Anal Methods).
  • Obtención de ácidos grasos y compuestos fenólicos a partir de cáscaras de nuez de anacardo (Anacardium occidentale) colombianas mediante pirólisis: hacia una producción de biodiésel sostenible: en esta investigación se explora el uso del hexano en el proceso de pirólisis para extraer compuestos valiosos de cáscaras de anacardo, contribuyendo a la producción sostenible de biodiésel (Cruz-Reina et al., 2023, Heliyon).
  • Aislamiento, desarrollo y validación del método de HPTLC para la estimación de beta-carotenos de Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes: el estudio introduce un método de cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC) que incorpora hexano para la cuantificación precisa de los beta-carotenos en extractos vegetales, demostrando la sensibilidad y la fiabilidad del método′ (Jain et al., 2023, Plant Physiol Biochem).
  • Ingeniería aditiva antidisolvente para aumentar el rendimiento y la estabilidad de las células solares de perovskita de heterounión graduadas utilizando puntos cuánticos de grafeno funcionalizados con amida: en este trabajo se comenta la aplicación del hexano como antidisolvente en la fabricación de células solares de perovskita de alta eficiencia, enfatizando los mejores rendimiento y estabilidad alcanzados (Khorshidi et al., 2022, ACS Appl Mater Interfaces).
  • Caracterización de isótopos estables de productos del tabaco: determinación de la autenticidad sintética o natural de la nicotina: en este estudio analítico se emplea hexano en el proceso de preparación de muestras para el análisis de isótopos estables de la nicotina, proporcionando un método robusto para distinguir entre fuentes sintéticas y naturales (Han et al., 2023, Rapid Commun Mass Spectrom).
Other Notes
Aviso importante
El artículo de referencia 270504-6X1L será descatalogado. Pida la botella 270504-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The detection of DNA adducts (risk factors for DNA damage). A method for genomic DNA, the results and some effects of nutritional intervention.
Howard JML.
Journal of Nutritional & Environmental Medicine, 12(1), 19-31 (2002)
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Protocolos
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
Ver todo