467782
Ammonium phosphate monobasic
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Productos recomendados
descripción
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble(lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
cadena SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?