Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)H2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
115.03
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
solubility
368 g/L
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium dihydrogen phosphate
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?