Merck
419494
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide
ACS reagent, ≥98.0%
Sinónimos:
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Fórmula lineal:
OsO4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.24
Ensayo:
≥98.0%
grado:
ACS reagent
Formulario:
crystalline
solubilidad:
acetone: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
methyl tert-butyl ether: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
8.8 (vs air)
presión de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
descripción
identification passes test
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
transparencia de la solución
passes test
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
methyl tert-butyl ether: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Osmium tetroxide may be used in the following processes:
  • As a tissue-staining contrast agent for staining tissues.[1]
  • Lactonization of alkenols to lactones by oxidation.[2]
  • Synthesis of the corresponding tetrols from 1,5-cycloocatdiene by bishydroxylation.[3]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
On the Stereoselectivity in Bisdihydroxylation of 1,5-cyclooctadiene with Osmium Tetroxide.
Kawazoe K, et al.
Synthetic Communications, 31(14), 2107-2112 (2001)
P Maupin-Szamier et al.
The Journal of cell biology, 77(3), 837-852 (1978-06-01)
We have studied the destruction of purified muscle actin filaments by osmium tetroxide (OsO4) to develop methods to preserve actin filaments during preparation for electron microscopy. Actin filaments are fragmented during exposure to OsO4. This causes the viscosity of solutions
Vacuum ultraviolet spectra of osmium tetroxide and ruthenium tetroxide.
Roebber JL, et al.
J. Chem. Phys. , 60(8), 3166-3173 (1974)
Direct Lactonization of Alkenols via Osmium Tetroxide-Mediated Oxidative Cleavage.
Schomaker JM, et al.
Organic Letters, 5(17), 3089-3092 (2003)
The crystal structure of osmium tetroxide.
Ueki T, et al.
Acta Crystallographica, 19(2), 157-160 (1965)