360457
Acetonitrilo
≥99.5%, ACS reagent
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo, ACS reagent, ≥99.5%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
residuo de evap.
≤0.005%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- La síntesis peptídica en fase sólida.
- Las reacciones de sialilación.
- La síntesis de nanopartículas de cobre mediante la reducción de la sal de nitrato de cobre utilizando NaBH4. Durante la preparación, el ACN actúa como disolvente protector, que evita la oxidación de las nanopartículas.
- La preparación de selenuros de diarilo por reacción de acoplamiento catalizada por Cu entre yoduros de arilo y diselenuro de difenilo. En este proceso, el ACN también funciona como ligando para que el catalizador de cobre aumente su actividad catalítica.
Características y beneficios
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?