This product is packaged in a 4L amber glass bottle with a teflon-lined polypropylene screw cap. Unfortunately, an image is not available.
34998
Acetonitrilo
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for IR spectroscopy, HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo, HPLC Plus, ≥99.9%
grado
HPLC Plus
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
técnicas
HPLC: suitable
IR spectroscopy: suitable
impurezas
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0002% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
residuo halogenado
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente de HPLC
≤0.2 mAU at 254 nm
≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.10
λ: 200 nm Amax: ≤0.02
λ: 228 nm Amax: ≤0.005
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Espectrometría de masas, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, análisis de residuos de plaguicidas, y síntesis y purificación de ARN o ADN.
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Otras notas
- El artículo de referencia 34998-4X2.5L va a ser descatalogado. Pida la botella 34998-2.5L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
- El artículo de referencia 34998-6X1L va a ser descatalogado. Pida la botella 34998-1L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
HPLC Analysis of Vitamins B1, B6 and B12 using Ascentis® Express RP-Amide
-
What kind of container is used for the 4L? Is a photo available?
1 answer-
Helpful?
-
-
What kind of container is used for the 20L? Is a photo available?
1 answer-
This product is packaged in a 20 liter HDPE drum. Please see the picture attached below.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
What are the options for drying solvents?
1 answer-
Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications. Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
Helpful?
-
-
Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
1 answer-
Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
Helpful?
-
-
What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
1 answer-
The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper. The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Who do I contact about larger solvent volume needs?
1 answer-
Email us at [email protected] or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: [email protected]