Saltar a
1.04368
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
Sinónimos:
Hexano, n-Hexano
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
n-Hexano, EMPLURA®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.005% Free acid (as acetic acid), ≤0.02% Water
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® es la alternativa económica a las calidades de gran pureza. Con EMPLURA ofrecemos una variedad de disolventes para una pluralidad de aplicaciones básicas en las industrias no reguladas y para las aplicaciones menos exigentes, el trabajo preparativo de laboratorio y la limpieza. Los disolventes EMPLURA proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 95,0 %
Identidad (IR): conforme
Ácido libre (como ácido acético): ≤ 0,005 %
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,6590 - 0,6620
Sustancias fácilmente carbonizables: conforme
Agua: ≤ 0,02 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.043671.043741.00795
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/MS: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥95% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf