243671
Barium acetate
ACS reagent, 99%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Ensayo
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Formulario
powder, crystals or granules
impurezas
≤0.005% oxidizers
≤0.01% insolubles
pH
7-8.5 (25 °C, 50 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadena SMILES
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?