22138
Celite® 535
filter aid, flux calcined
Sinónimos:
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or granules
calidad
flux calcined
treated with sodium carbonate
composición
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
pérdida
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
tamaño de partícula
≤94.3 μm (81% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Journal of cellular and molecular medicine (2015).