22140
Celite® 545
filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
Sinónimos:
Diatomaceous earth, flux-calcined
Formulario
powder
calidad
flux calcined
treated with sodium carbonate
composición
Al2O3, 1.0%
CaO, 6.73%
Fe2O3, 0.46%
Na2O + K2O, 1.88%
SiO2, 89.0%
mediana del tamaño de partícula
≤125.30 μm (71% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?