Merck
216763
Sigma-Aldrich
Peróxido de hidrógeno solution
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
UNSPSC Code:
12352304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
vapor density
1 (vs air)
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
29.0-32.0% (ACS specification)
form
liquid
quality
stabilized
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
30 wt. % in H2O
impurities
≤0.0006 meq/g Titr. acid
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
density
1.11 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
La disolución de peróxido de hidrógeno se utiliza habitualmente como blanqueador. Muestra propiedades germicidas y esporicidas. El H2O2 es una especie de oxígeno reactivo que se forma como producto de reacción de varios procesos metabólicos aerobios. Se ha descrito su cuantificación en ultra-trazas en el intervalo de concentración de 10-11mol/ml mediante un método fluorométrico.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para catálisis. Pulse aquí para más información.
Application
El oxidante más ecológico para la bromación de los compuestos de 1,3-dicarbonilo, la formación de enlaces amida a partir de aminas y aldehídos, la halogenación de compuestos aromáticos y la destioacetilación.
Monocloración oxidativa muy selectiva para síntesis de intermediarios orgánicos: 2-Clorotolueno, 2-cloroanilina, 2-clorofenol y 2-cloro-4-metilfenol
La disolución de peróxido de hidrógeno se ha utilizado en un protocolo de inmunotransferencia.
La disolución de peróxido de hidrógeno se ha utilizado también en la preparación de ′Piraña′, una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno destinada a limpiar las microplacas de silicio utilizadas en los chips de espectrometría de masas con iniciadores basado en nanoestructuras (NIMS).
Puede utilizarse como oxidante para:
  • Epoxidación de oleofinas terminales en condiciones exentas de haluros.
  • Oxidación del ciclohexano a ácido adípico en condiciones exentas de disolventes orgánicos y de haluros.
Other Notes
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para eficiencia energética. Encontrará los detalles aquí.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
A practical method for epoxidation of terminal olefins with 30% hydrogen peroxide under halide-free conditions.
Sato K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8310-8311 (1996)
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)