Documentos
1.07209
Supelco
Peróxido de hidrógeno al 30 %
(Perhydrol) for analysis EMSURE ISO
Sinónimos:
Peróxido de hidrógeno solution, Perhydrol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
UNSPSC Code:
12352304
NACRES:
NA.21
agency
reag. ISO
Quality Level
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMSURE®
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-25.7 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El peróxido de hidrógeno al 30 % (producto de calidad EMSURE®) se utiliza para análisis regulados y aplicaciones de laboratorio muy exigentes. También ofrece la mayor calidad y especificaciones sin parangón para proporcionarle un control completo de las condiciones de ensayo y eliminar las incertidumbres. Los productos de calidad EMSURE® cumplen con todas las normativas internacionales y pueden utilizarse en varias aplicaciones.
Beneficios de utilizar productos de calidad EMSURE®.
  • Las especificaciones más amplias en todo el mundo
  • Probadas para hasta 70 parámetros
  • Pureza extraordinaria
  • Valores limitantes muy bajos
  • Mayor precisión y control de análisis
  • Optimizado para análisis muy exigentes y cruciales
  • Ideal para el desarrollo del método
  • Sin interferencias ni contaminación debido a impurezas desconocidas
Application
El peróxido de hidrógeno 30% EMSURE®, ISO) se puede utilizar en el análisis del mercurio de muestras sanguíneas utilizando un Perkin Elmer, FIMS 100 (sistema de inyección de flujo de mercurio). También puede utilizarse junto con ácido sulfúrico (disolución piraña) para eliminar los contaminantes orgánicos e inorgánicos del sustrato.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PERHYDROL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Carmen Sarcinelli et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress generates reactive oxygen species (ROS) that induce apoptosis if left unabated. To limit oxidative insults, the ER stress PKR-like endoplasmic reticulum Kinase (PERK) has been reported to phosphorylate and activate nuclear factor erythroid 2-related factor 2
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno
Ver todo
Contenido relacionado
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.