176109
Mercury(II) acetate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinónimos:
Mercuric acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
impurezas
≤0.01% insolubles
residuo de reducción
≤0.02%
mp
179-182 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.4%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadena SMILES
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?