157953
Sodium hydrosulfite
technical grade
Sinónimos:
Sodium hypodisulfite
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥82.5% (iodometric)
Formulario
powder
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
solubilidad
water: soluble(lit.)
trazas de catión
heavy metals: ≤0.002%
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Sodium hydrosulfite has been used as a fluorescent quenching agent in the encapsulation of polynucleotides via production of asymmetric nanoparticles. It has also be used in the form of buffer for the elution of probe labelled proteins involved in the indentification of cellular targets of covalent kinase inhibitors via mass spectrometry method (MS).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?