Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
225.07
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5641607
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, Fluorogenic reagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to orange
mp
247 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
InChI key
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride is a fluorescence tag for α keto acids. It is also required for the derivatization of sialic acids in presence of dilute sulfuric acid. The method allows determination of sialic acids.
Application
Fluorogenic reagent for α-ketoacids.
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride has been used for the derivatization of sialic acids to analyse them by capillary liquid-chromatography-electrospray ionization/tandem mass spectrometry (CapLC-ESI-MS/MS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?