Merck
13479
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate pentahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
About This Item
Fórmula lineal:
Na2S2O3 · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
248.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
grado
puriss.
Ensayo
99.0-100.5% (USP, dry basis)
99.0-101.0% (EP)
Formulario
crystalline
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurezas
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
pérdida
32-37% loss on drying, 16 h (vacuum)
pH
6.0-8.4 (20 °C, 10%)
trazas de anión
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤2000 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
aplicaciones
PFAS testing
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sodium thiosulfate pentahydrate: a redetermination by neutron diffraction.
Lisensky GC and Levy HA.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(6), 1975-1977 (1978)
Fingerprint imaging by scanning electrochemical microscopy.
Zhang M and Girault HH.
Electrochemical Communications, 9(7), 1778-1782 (2007)
Nuclear magnetic resonance in sodium thiosulfate pentahydrate.
Murty CRK and El Saffar ZM.
Acta Crystallographica, 15(6), 536-538 (1962)
Brooke Bair et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 1042-1044 (2011-11-05)
Calcinosis cutis is a term used to describe a group of disorders which result in calcium deposits in the skin. These disorders can be separated based on etiology. Sodium thiosulfate has been used to systemically treat calciphylaxis with little to
Melani Sooriyaarachchi et al.
Metallomics : integrated biometal science, 5(3), 197-207 (2013-02-28)
Cis-Platin (CP) is a remarkably effective Pt-based anticancer drug, but it also exhibits severe toxic side-effects, including nephrotoxicity and ototoxicity. Previous studies conducted with mammalian model organisms have clearly demonstrated that the intravenous administration of N-acetyl-L-cysteine (NAC) or sodium thiosulfate
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo