S6672
Sodium thiosulfate pentahydrate
BioXtra, ≥99.5%
Sinónimos:
Disodium thiosulfate pentahydrate, Na2S2O3 · 5H2O
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.2%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Preparation and characterization of sodium thiosulfate pentahydrate/expanded graphite phase change energy storage composites.: The research addresses issues such as high supercooling and phase separation in sodium thiosulfate pentahydrate by adding expanded graphite, significantly improving its thermal properties for energy storage applications (Lu et al., 2020).
- Surface free energy analysis for stable supercooling of sodium thiosulfate pentahydrate with microcosmic-visualized methods.: This paper presents a detailed analysis of supercooling stability in sodium thiosulfate pentahydrate, employing microcosmic-visualized methods to enhance its application in thermal energy storage systems (Peng et al., 2020).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)