Y0001310
Meclozine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
meclozine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
58-60 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Clave InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)