PHR1695
Phenylephrine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone hydrochloride, Phenylephrone hydrochloride, 3′-Hydroxyphenyl-2-methylaminoacetophenone hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1533024
familia API
phenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].N(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C.[H+]
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
Clave InChI
DEOGEZWYKPQJLP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used decongestant drug― phenylephrine, a selective α1-adrenergic receptor agonist.
Aplicación
- Impurity profiling of diphenhydramine and phenylephrine hydrochloride oral solutions using ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC)
Nota de análisis
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)