Merck
W290820
Sigma-Aldrich
Piperidine
≥99%, FG
Sinónimos:
Hexahydropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
Número de FEMA:
2908
Beilstein:
102438
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
675
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.010
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
animal
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
23 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
animal
cadena SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)