Merck
411027
Sigma-Aldrich
Piperidine
≥99.5%, purified by redistillation
Sinónimos:
Hexahydropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
Beilstein:
102438
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99.5%
bp:
106 °C (lit.)
presión de vapor:
23 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
23 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
purificado por
redistillation
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Piperidine may be used as a base for the oxidative homocoupling of terminal alkynes to form symmetrical 1,4-disubstituted 1,3-diynes in the presence of copper nanoparticle on polyaniline support catalyst. It may also be used for cleaving the Fmoc-group in Nα-9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) amino acids.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Polymer-Supported Cu?Nanoparticle as an Efficient and Recyclable Catalyst for Oxidative Homocoupling of Terminal Alkynes.
Aziz ST
Catalysis Letters, 148(1), 205-213 (2018)
Solid?phase peptide synthesis using mild base cleavage of N?-fluorenylmethyloxycarbonylamino acids, exemplified by a synthesis of dihydrosomatostatin.
Chang CD
Chemical Biology & Drug Design, 11(3), 246-249 (1978)
Marek Łuczkowski et al.
Inorganic chemistry, 47(23), 10875-10888 (2008-10-31)
A de novo protein design strategy provides a powerful tool to elucidate how heavy metals interact with proteins.Cysteine derivatives of the TRI peptide family (Ac-G(LKALEEK)4G-NH2) have been shown to bind heavy metals in an unusual trigonal geometry. Our present objective
Shunlei Duan et al.
Nucleic acids research, 48(12), 6530-6546 (2020-05-21)
OGG1 initiated base excision repair (BER) is the major pathway for repair of oxidative DNA base damage 8-oxoguanine (8-oxoG). Here, we report that RECQL4 DNA helicase, deficient in the cancer-prone and premature aging Rothmund-Thomson syndrome, physically and functionally interacts with
Total synthesis of (-)-kopsinine by an asymmetric one-pot [n+2+3] cyclization.
Shingo Harada et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(10), 2196-2198 (2012-08-22)