SMB01360
1-MethylpseudoUridine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyl-5-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, N1-Methylpseudouridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)CO)C)=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-12-2-4(9(16)11-10(12)17)8-7(15)6(14)5(3-13)18-8/h2,5-8,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
UVBYMVOUBXYSFV-XUTVFYLZSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)