SMB00939
1-Methyladenosine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyladenosine, N1-Methyladenosine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CN1C=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O)C1=N
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clave InChI
GFYLSDSUCHVORB-IOSLPCCCSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)