Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
257.24
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
218-390-8
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
5-Methylcytidine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChI key
ZAYHVCMSTBRABG-JXOAFFINSA-N
General description
5-Methylcytidine is a component of RNA in Escherichia coli. It is present in the RNA of plant, animal and bacterial origin. It is one of the C derivative present in transfer RNA (tRNA).
Application
5-Methylcytidine has been used as a standard for deriving the calibration curve in reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
5-Methylcytidine is used in studies of DNA methylation processes (epigenetics).
Biochem/physiol Actions
5-Methylcytidine is an alkylated pyrimidine plays an important role enhancing the stacking in A- and B- helices of nucleic acid, results in increase of the melting temperature and improves thermal stability leading to structural stabilization.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?