PHR1398
Betamethasone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Betamethasone, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to BP 575
traceable to Ph. Eur. B1000000
traceable to USP 1066009
presión de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
familia API
betamethasone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
condiciones de almacenamiento
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white to light yellow
mp
235-237 °C (lit.)
solubilidad
acetone: sparingly soluble
chloroform: very slightly soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: insoluble
densidad
0.305 g/cm3 at 25 °C (77°F)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Betamethasone belongs to the corticosteriod family of active pharmaceutical ingredients (APIs). It exhibits anti-inflammatory activity and hence is used in the manufacture of various finished pharmaceutical products and is also employed as a starting material to manufacture other APIs that are related to this steroid family.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver,Kidney,Endocrine system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)