Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)c5ccccc5)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C29H33FO6/c1-17-13-22-21-10-9-19-14-20(32)11-12-26(19,2)28(21,30)23(33)15-27(22,3)29(17,24(34)16-31)36-25(35)18-7-5-4-6-8-18/h4-8,11-12,14,17,21-23,31,33H,9-10,13,15-16H2,1-3H3/t17-,21-,22-,23-,26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
SOQJPQZCPBDOMF-YCUXZELOSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Órganos diana
Liver,Kidney,Endocrine system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?