Ceftriaxone sodium contains 3.5 parts water and 2 parts sodium. Therefore, the percentage of the active pharmaceutical ingredient (Ceftriaxone) is approximately 83.5%.
PHR1382
Ceftriaxone Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Ceftriaxone disodium salt hemi(heptahydrate)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 976
traceable to Ph. Eur. C0691000
traceable to USP 1098184
familia API
ceftriaxone
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
Clave InChI
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
Descripción general
Aplicación
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the active fraction of Ceftriaxone in Cftriaxone sodium(PHR1382-1G)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Guten Tag, wo finde ich die Potenz des Antibiotikums? Und wie viele Gram m ist in einer Packung/Flasche?
1 answer-
Unfortunately, the potency is not determined for this product. The active fraction is approximately 83.5%.
Helpful?
-
-
PHR1382 Supelco Ceftriaxone Sodium Please provide the assay purity by HPLC, measured water content and active fraction of the product
1 answer-
The information requested is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access the lot of interest:
https://www.sigmaaldrich.com/searchHelpful?