PHL82506
p-Coumaroyl alcohol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(p-Hydroxyphenyl) 2-propene 1-ol, 4-(3-Hydroxy-1-propen-1-yl)phenol, 4-Hydroxycinnamyl alcohol, p-Coumaric alcohol
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C9H10O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-6,10-11H,7H2/b2-1+
InChI key
PTNLHDGQWUGONS-OWOJBTEDSA-N
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?