Merck
647608
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
100-104 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
Clave InChI
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)