P2939025
Prilocaine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prilocaine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N(C(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)C)CCC
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
AQVLBLGVVXVVHN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)